Orders LinkContactUsLinkComponent
Beakers, Philips
02, 500 ml, , 142 mm, 86 mm
Katalogové číslo 213-0039
Dodavatel:   SciLabware
Beakers, Philips
Katalogové číslo 213-0039
Dodavatel:  SciLabware
Beakers, Philips
Beakers, Philips
02, 500 ml, , 142 mm, 86 mm
Přejít na:
Price
6 960,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 10 KS
Product Details & Documents
PYREX®, borosilicate glass.
  • Very good chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion, giving relatively high resistance to temperature changes
Conical shape with spout and labelling area.
Specifikace
  • Ø vněj.:
    86 mm
  • Kapacita:
    500 ml
  • Výška:
    142 mm
  • Sekvence:
    02