Orders LinkContactUsLinkComponent
Specimen tubes
01, 38 mm, 10 mm, 0,60 mm
Katalogové číslo 212-7109
Dodavatel:   MURRAY S
Specimen tubes
Katalogové číslo 212-7109
Dodavatel:  MURRAY S
Specimen tubes
Specimen tubes
01, 38 mm, 10 mm, 0,60 mm
Přejít na:
Price
4 700,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 250 KS
Product Details & Documents
Soda-lime glass. Straight sided tubes, with beaded rim and push in PE closure.
Specifikace
  • Ø vněj.:
    10 mm
  • Tloušťka stěny:
    0,60 mm
  • Délka:
    38 mm
  • Sekvence:
    01