Orders LinkContactUsLinkComponent
Screw caps
Screw caps
02, Black PP screw cap with foil-faced wads, 17 mm Ø vials
Katalogové číslo MURRT001/C3
Dodavatel:   MURRAY S
Screw caps
Katalogové číslo MURRT001/C3
Dodavatel:  MURRAY S
Screw caps
02, Black PP screw cap with foil-faced wads, 17 mm Ø vials
Přejít na:
Price
1 320,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 399 KS
Product Details & Documents
Specifikace
  • Určeno pro:
    17 mm Ø vials
  • Popis:
    Black PP screw cap with foil-faced wads
  • Sekvence:
    02