Polysorbate 20
2725, Glass bottle, 500 mL
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Přejít na:
Product Details & Documents
CAS No.: 9005-64-5 Molecular Formula: C58H114O26 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.4700 Boiling Point: 100° MDL No.: MFCD00165986
Synonyma: Sorbitan monolaurát, ethoxylovaný
- Číslo CAS:9005-64-5
- Vzorec:C₅₈H₁₁₄O₂₆
- MDL číslo:MFCD00165986
- Bod varu:>100 °C
- Hustota:1,105
- Bod vzplanutí:>110 °C (230 °F)
- Teplota pro skladování:Ambient
- EINECS:500-018-3
Documents
Specifikace
Specifikace
- Typ balení:Glass bottle
- Bal.:500 mL
- Sekvence:2725