Orders LinkContactUsLinkComponent
Syringes
Syringes
02, 1/4-28 UNF termination, 10 ml, 10MD-C
Katalogové číslo SGEA008987
Syringes
Katalogové číslo SGEA008987
Syringes
02, 1/4-28 UNF termination, 10 ml, 10MD-C
Přejít na:
Price
4 090,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
These syringes are made from borosilicate glass. They are used as a replacement for pump syringes.
  • Accuracy and reproducibility of ±1%
  • Scale length: 60 mm
Thread in plunger button: 6–32 UNC.
Specifikace
  • Type:
    10MD-C
  • Objem:
    10 ml
  • Popis:
    1/4-28 UNF termination
  • Sekvence:
    02