Orders LinkContactUsLinkComponent
Burettes, removable stopcock
Burettes, removable stopcock
04, Glass burette tube, 50 ml
Katalogové číslo BIBBBRB276P
Dodavatel:   SciLabware
Burettes, removable stopcock
Katalogové číslo BIBBBRB276P
Dodavatel:  SciLabware
Burettes, removable stopcock
Burettes, removable stopcock
04, Glass burette tube, 50 ml
Přejít na:
Price
1 070,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Soda lime glass, class B, removable PTFE stopcock.
  • Flared top for safer filling
  • Blue enamel graduations
BS 846
Certifications: BS 846
Specifikace
  • Popis:
    Glass burette tube, 50 ml
  • Sekvence:
    04