Orders LinkContactUsLinkComponent
PYREX®/SCILABWARE Extraction Thimbles
PYREX®/SCILABWARE Extraction Thimbles
02, 30×95 mm, Porosity grade 1
Katalogové číslo BIBB3845/02M
Dodavatel:   SciLabware
PYREX®/SCILABWARE Extraction Thimbles
Katalogové číslo BIBB3845/02M
Dodavatel:  SciLabware
PYREX®/SCILABWARE Extraction Thimbles
PYREX®/SCILABWARE Extraction Thimbles
02, 30×95 mm, Porosity grade 1
Přejít na:
Price
9 460,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 10 KS
Product Details & Documents
Borosilicate glass.
Specifikace
  • Vnitř. Ø×V:
    30×95 mm
  • Type:
    Porosity grade 1
  • Sekvence:
    02