Orders LinkContactUsLinkComponent
Micro filter funnels
01, 15 mm, 1, 8 ml, 8 mm
Katalogové číslo BIBB3780/02M
Dodavatel:   SciLabware
Micro filter funnels
Katalogové číslo BIBB3780/02M
Dodavatel:  SciLabware
Micro filter funnels
Micro filter funnels
01, 15 mm, 1, 8 ml, 8 mm
Přejít na:
Price
14 480,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 20 KS
Product Details & Documents
Micro funnels, with sintered disc, made of PYREX® borosilicate glass.
  • Excellent chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion, giving relatively high resistance to temperature changes
Ideal for filtering small amounts of material.
Specifikace
  • Ø destičky:
    15 mm
  • Porozita:
    1
  • Kapacita:
    8 ml
  • Sekvence:
    01
  • Vnější Ø stonku:
    8 mm