Orders LinkContactUsLinkComponent
Filtration funnels
Filtration funnels
03, 20 ml, 130 mm, 75 mm, 4, 8 mm, 65 mm
Katalogové číslo BIBB3730/08
Dodavatel:   SciLabware
Filtration funnels
Katalogové číslo BIBB3730/08
Dodavatel:  SciLabware
Filtration funnels
Filtration funnels
03, 20 ml, 130 mm, 75 mm, 4, 8 mm, 65 mm
Přejít na:
Price
6 300,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 5 KS
Product Details & Documents
Pyrex® borosilicate glass.
  • Sintered glass disc
  • Filter paper is not required for filtration of solutions
  • Resistant to most corrosive reagents including ammonia and concentrated sulphuric acid
Specifikace
  • Porozita:
    4
  • Kapacita:
    20 ml
  • Délka:
    130 mm
  • Sekvence:
    03
  • Vnitř. Ø horní části:
    65 mm
  • Vnější Ø stonku:
    8 mm
  • Délka stonku:
    75 mm