Orders LinkContactUsLinkComponent
Desiccators, PYREX®
Desiccators, PYREX®
006, Desiccator, For use under vacuum, with 24/29 socket and stopcock, 200 DN, 120 mm, 270×202 mm, 220 mm
Katalogové číslo BIBB1594/02D
Dodavatel:   SciLabware
Desiccators, PYREX®
Katalogové číslo BIBB1594/02D
Dodavatel:  SciLabware
Desiccators, PYREX®
Desiccators, PYREX®
006, Desiccator, For use under vacuum, with 24/29 socket and stopcock, 200 DN, 120 mm, 270×202 mm, 220 mm
Přejít na:
Price
8 620,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Ideal for vacuum and non vacuum applications.
  • Ground glass flanges
  • Borosilicate glass base and lid
  • Plates positioned on an internal ledge within the base
Specifikace
  • Ø vnitř.:
    220 mm
  • Nominální velikost:
    200 DN
  • Type:
    For use under vacuum, with 24/29 socket and stopcock
  • Popis:
    Desiccator
  • Sekvence:
    006
  • Užitná výška:
    120 mm
  • Ø vněj.×V:
    270×202 mm