Orders LinkContactUsLinkComponent
Multiple adapters, Quickfit®
01, 19/26 NS, 19/26 NS
Katalogové číslo 201-3000
Dodavatel:   SciLabware
Multiple adapters, Quickfit®
Katalogové číslo 201-3000
Dodavatel:  SciLabware
Multiple adapters, Quickfit®
01, 19/26 NS, 19/26 NS
Přejít na:
Price
1 730,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
PYREX®, borosilicate glass
  • Excellent chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion giving relatively high resistance to temperature changes
With two necks. One vertical and one angled at 45°.
Specifikace
  • Rozměry zábrusu:
    19/26 NS
  • Velikost objímky:
    19/26 NS
  • Sekvence:
    01