Orders LinkContactUsLinkComponent
Soxhlet extractors, complete assemblies
Soxhlet extractors, complete assemblies
04, 100 ml, 250 ml, 40/38 NS
Katalogové číslo 537-0022
Dodavatel:   SciLabware
Soxhlet extractors, complete assemblies
Katalogové číslo 537-0022
Dodavatel:  SciLabware
Soxhlet extractors, complete assemblies
Soxhlet extractors, complete assemblies
04, 100 ml, 250 ml, 40/38 NS
Přejít na:
Price
7 660,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
PYREX®, borosilicate glass.
  • Complete glass assembly
  • Low solvent volumes required for extraction of soluble components in solids
  • Range of sizes of extractor to meet different sample sizes
* 75 mm diameter extractor flange.
Informace o dodávce: Assembly consists of round bottom flask, Soxhlet extractor and Allihn condenser.
Specifikace
  • Extrakční objem:
    100 ml
  • Velikost objímky:
    40/38 NS
  • Sekvence:
    04
  • Objem baňky:
    250 ml