Pasteur pipettes
02, Pasteur pipette, graduated, 1 ml, 153 mm, -, 500 pieces/carton
Katalogové číslo GREI612302_500
Dodavatel: Greiner Bio-One
Přejít na:
Product Details & Documents
These PE pipettes are suitable for the rapid transfer of liquids.
Specifikace
- Balené:500 pieces/carton
- Sterilní:-
- Kapacita:1 ml
- Popis:Pasteur pipette, graduated
- Délka:153 mm
- Sekvence:02