Orders LinkContactUsLinkComponent
Multipurpose containers
Multipurpose containers
07, 30 ml, With HDPE screw cap, 25,03 mm, 91,04 mm, concial bottom, skirted, with plain white label, aseptic packed, -
Katalogové číslo 216-0596
Dodavatel:   Greiner Bio-One
Multipurpose containers
Katalogové číslo 216-0596
Dodavatel:  Greiner Bio-One
Multipurpose containers
Multipurpose containers
07, 30 ml, With HDPE screw cap, 25,03 mm, 91,04 mm, concial bottom, skirted, with plain white label, aseptic packed, -
Přejít na:
Price
2 820,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 400 KS
Product Details & Documents
PS, crystal-clear, with snap lid or screw cap.
  • Manufactured under aseptically conditions into a Class II Clean Room environment
  • For single use only
  • Temperature range –20 to +60 °C
Can be used universally for academic and medical purposes.
Caution: *Výrobky na této stránce nespadají do oblasti působnosti směrnice EU 2019/904
Specifikace
  • Ø vněj.:
    25,03 mm
  • Sterilní:
    -
  • Type:
    concial bottom, skirted, with plain white label
  • Verze:
    aseptic packed
  • Kapacita:
    30 ml
  • Popis:
    With HDPE screw cap
  • Výška:
    91,04 mm
  • Sekvence:
    07