Orders LinkContactUsLinkComponent
Hypodermic syringes
Hypodermic syringes
02, Hypodermic syringe, Luer slip, 2 ml, Clinical and research use
Katalogové číslo GREISYR2-5_100
Dodavatel:   Greiner Bio-One
Hypodermic syringes
Katalogové číslo GREISYR2-5_100
Dodavatel:  Greiner Bio-One
Hypodermic syringes
02, Hypodermic syringe, Luer slip, 2 ml, Clinical and research use
Přejít na:
Price
593,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 100 KS
Product Details & Documents
Hypodermic syringes are used for clinical and research purposes.
Balení: Individually packed and sterile.
Specifikace
  • Určeno pro:
    Clinical and research use
  • Kapacita:
    2 ml
  • Popis:
    Hypodermic syringe, Luer slip
  • Sekvence:
    02