Multipurpose containers
24, 250 ml, With metal screw cap, 58,00 mm, 121,00 mm, flat bottom, without label, Stříbrná, aseptic packed, -
Katalogové číslo 216-0602
Dodavatel: Greiner Bio-One
Přejít na:
Product Details & Documents
PS, crystal-clear, with snap lid or screw cap.
- Manufactured under aseptically conditions into a Class II Clean Room environment
- For single use only
- Temperature range –20 to +60 °C
Can be used universally for academic and medical purposes.
Caution: *Výrobky na této stránce nespadají do oblasti působnosti směrnice EU 2019/904
Specifikace
- Ø vněj.:58,00 mm
- Sterilní:-
- Type:flat bottom, without label
- Verze:aseptic packed
- Kapacita:250 ml
- Barva:Stříbrná
- Popis:With metal screw cap
- Výška:121,00 mm
- Sekvence:24