Orders LinkContactUsLinkComponent
Formaldehyde 7,5%, TECHNICAL, buffered (pH 7,0 ±0,2)
Formaldehyde 7,5%, TECHNICAL, buffered (pH 7,0 ±0,2)
5214, Plastový sud, 10 L
Katalogové číslo 5534.9010
Zdraví
Dráždivý
Dodavatel:   VWR Chemicals
Formaldehyde 7,5%, TECHNICAL, buffered (pH 7,0 ±0,2)
Katalogové číslo 5534.9010
Dodavatel:  VWR Chemicals
Číslo CAS:  50-00-0
Formaldehyde 7,5%, TECHNICAL, buffered (pH 7,0 ±0,2)
Formaldehyde 7,5%, TECHNICAL, buffered (pH 7,0 ±0,2)
5214, Plastový sud, 10 L
Přejít na:
Číslo CAS:  50-00-0
Price
5 270,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 10 L
Product Details & Documents
Synonyma:  Paraformaldehyde aqueous solution, Methanal solution, Methylaldehyde solution, Formol, Formaline solution, Formalin, Methylaldehyde
  • Číslo CAS:50-00-0
  • Vzorec:CH₂O
  • MDL číslo:MFCD00003274
  • Molecular Weight:30.03
  •  :Density: 0,8153 g/cm³ (-20 °C)
  • Teplota pro skladování:Ambient
  • EINECS:200-001-8
Specifikace
Výsledky testů specifikací
  • Assay (Formaldehyde):
    7 - 9 %
  • pH (20°C):
    6.8 - 7.2
Specifikace
  • Typ balení:
    Plastový sud
  • Bal.:
    10 L
  • Sekvence:
    5214