Orders LinkContactUsLinkComponent
Adhesion slides
Adhesion slides
Adhesion slides with 3 wells (Ø = 15 mm)
Katalogové číslo MARI0901000
Dodavatel:   MARIENFELD
Adhesion slides
Katalogové číslo MARI0901000
Dodavatel:  MARIENFELD
Adhesion slides
Adhesion slides
Adhesion slides with 3 wells (Ø = 15 mm)
Přejít na:
Price
22 000,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 50 KS
Product Details & Documents
Adhesion slides with frosted ends and 90° ground edges.
Specifikace
  • Popis:
    Adhesion slides with 3 wells (Ø = 15 mm)