ContactUsLinkComponent
Mikrosklo krycí, 25x60mm, tloušťka 1mm, plastový box 1 * 1.000 KS
Catalog # MARI0101282
Supplier:  MARIENFELD
Mikrosklo krycí, 25x60mm, tloušťka 1mm, plastový box 1 * 1.000 KS
Catalog # MARI0101282
Supplier:  MARIENFELD
Frequently Bought Together