Orders LinkContactUsLinkComponent
Calcium standard solution
01, Kalcium, Ca, 1000 mg/L, H₂O, 1 L
Katalogové číslo HACH12153
Dodavatel:   Hach
Calcium standard solution
Katalogové číslo HACH12153
Dodavatel:  Hach
Číslo CAS:  
Calcium standard solution
Calcium standard solution
01, Kalcium, Ca, 1000 mg/L, H₂O, 1 L
Přejít na:
Číslo CAS:  
Price
1 910,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 L
Product Details & Documents
Standard solution for accuracy checks in calcium hardness determinations.
Specifikace
Specifikace
  • Koncentrace:
    1000 mg/L
  • Matrice:
    H₂O
  • Bal.:
    1 L
  • Sekvence:
    01
  • Nástavec:
    Kalcium
  • Symbol:
    Ca
Specifikace