Orders LinkContactUsLinkComponent
Cables for Electrodes
Cables for Electrodes
05, Connection cable, 9909/12, for conductivity cells with temperature sensor, free end, 2 m, 2 m
Katalogové číslo SCOI285125129
Dodavatel:   SI Analytics
Cables for Electrodes
Katalogové číslo SCOI285125129
Dodavatel:  SI Analytics
Cables for Electrodes
Cables for Electrodes
05, Connection cable, 9909/12, for conductivity cells with temperature sensor, free end, 2 m, 2 m
Přejít na:
Price
1 740,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Specifikace
  • Popis:
    Connection cable, 9909/12, for conductivity cells with temperature sensor, free end, 2 m
  • Délka:
    2 m
  • Sekvence:
    05