Orders LinkContactUsLinkComponent
Digital handheld refractometers
DR301-95, 0 − 95 °Bx ; 1,3330 − 1,5318 nD, 0,1 °Bx ; 0,0001 nD
Katalogové číslo 635-2621
Dodavatel:   A.KRÜSS Optronic
Digital handheld refractometers
Katalogové číslo 635-2621
Dodavatel:  A.KRÜSS Optronic
Digital handheld refractometers
Digital handheld refractometers
DR301-95, 0 − 95 °Bx ; 1,3330 − 1,5318 nD, 0,1 °Bx ; 0,0001 nD
Přejít na:
Price
37 290,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
These apparatuses are designed to determine mixing ratios, quality and quantity inspections, in the following fields of applications.
  • Pulp and paper industries
  • Food and beverage industries including sugar and sweeteners
  • Textiles industry
  • Pharmaceutical and chemical industries
  • Petrochemical industry
  • Metal working industry
  • Wastewater management
Specifikace
  • Model:
    DR301-95
  • Rozsah:
    0 − 95 °Bx ; 1,3330 − 1,5318 nD
  • Rozlišení:
    0,1 °Bx ; 0,0001 nD
  • Hmotnost:
    500 g
  • Cat. No.:
    635-2621
  • Š×H×V:
    180×100×60 mm
  • Elektrické napětí:
    9 V battery
  • Teplotní přesnost:
    ±0,5
  • Přesnost:
    ±0,5 °C ; ±0,1 °Brix ; ±0,00015 nD