Orders LinkContactUsLinkComponent
Adapters, expansion
Adapters, expansion
02, , Expanze, 14/23 NS, 29/32 NS, ,
Katalogové číslo WITG0.510.003
Dodavatel:   witeg Labortechnik
Adapters, expansion
Katalogové číslo WITG0.510.003
Dodavatel:  witeg Labortechnik
Adapters, expansion
Adapters, expansion
02, , Expanze, 14/23 NS, 29/32 NS, ,
Přejít na:
Price
413,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Borosilicate glass 3.3
  • Very good chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion giving relatively high resistance to temperature changes
Expansion adapters.
Certifications: According to DIN 12257.
Specifikace
  • Rozměry zábrusu:
    14/23 NS
  • Velikost objímky:
    29/32 NS
  • Type:
    Expanze
  • Sekvence:
    02