[EN]STORAGE SOLUTION 1 * 250 mL
Catalog # METR6.2323.000
Supplier: METROHM
Frequently Bought Together
pH buffer solutions, NIST/DIN
Supplier: Mettler - Toledo
VWR®, Immersion Oil
Supplier: VWR Collection
Grade 595 ½ qualitative filter papers, Whatman™
Supplier: Whatman products (Cytiva)
DURAN® nálevky, prášek
Supplier: DWK Life Sciences
Bromid draselný, EMSURE® ACS, Reag. Ph. Eur. p.a., Supelco®
Supplier: Merck
VWR® Premium Line, Pipety sérologické
Supplier: VWR Collection
Chlorid draselný 3 mol/l (3 N) vodný roztok
Supplier: METROHM
Test strips, EDTA, QUANTOFIX®
Supplier: MACHEREY-NAGEL
Kyselina chlorovodíková 37% (max. 0.005 ppm Hg), AnalaR NORMAPUR® analytical reagent
Supplier: VWR Chemicals
Silicone keyboard for the medical sector, GCQ CleanType® Easy Protect
Supplier: GETT GERATETECHNIK
1-Propanol ≥99.5%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur. analytical reagent
Supplier: VWR Chemicals
[EN]ANTIDIFFUSION VALVE 1 * 1 KS
Supplier: METROHM
Safety waste caps and ventilation kit, SymLine®
Supplier: S.C.A.T.
Wire baskets, square and rectangular
Supplier: BOCHEM
UV/Vis kalibrační standardy
Supplier: HELLMA
Nádoby na vzorky se šroubovacím uzávěrem, WHEATON®
Supplier: DWK Life Sciences