Orders LinkContactUsLinkComponent
Ostwald viscometers
Ostwald viscometers
>2,5 mm²/s, 0,03 K, 220 mm, 0,50 mm, 3 ml
Katalogové číslo SCOI285404022
Dodavatel:   SI Analytics
Ostwald viscometers
Katalogové číslo SCOI285404022
Dodavatel:  SI Analytics
Ostwald viscometers
Ostwald viscometers
>2,5 mm²/s, 0,03 K, 220 mm, 0,50 mm, 3 ml
Přejít na:
Price
6 000,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Ostwald viscometers suitable for measurements of transparent liquids manual measurements, foaming liquids and liquid mixture with highly volatile components.
Specifikace
  • Rozsah:
    >2,5 mm²/s
  • Objem:
    3 ml
  • Délka:
    220 mm
  • Konstantní:
    0,03 K
  • Ø vnitř.:
    0,50 mm