Orders LinkContactUsLinkComponent
Dissecting needles
Dissecting needles
Straight, 140 mm
Katalogové číslo 233-0102
Dodavatel:   BOCHEM
Dissecting needles
Katalogové číslo 233-0102
Dodavatel:  BOCHEM
Dissecting needles
Dissecting needles
Straight, 140 mm
Přejít na:
Price
55,50 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Dissecting needles made of stainless steel, with plastic handle.
Specifikace
  • Tvar:
    Straight
  • Délka:
    140 mm