Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR® Rectangular Cover Glasses
VWR® Rectangular Cover Glasses
08, 22×50 mm, #1,5
Katalogové číslo 631-0138
Dodavatel:   VWR Collection
VWR® Rectangular Cover Glasses
Katalogové číslo 631-0138
Dodavatel:  VWR Collection
VWR® Rectangular Cover Glasses
VWR® Rectangular Cover Glasses
08, 22×50 mm, #1,5
Přejít na:
Price
2 200,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1.000 KS
Product Details & Documents
Rectangular cover glasses made of pure white Hydrolytic Class 1 glass.
Balení: Sklíčka jsou balená v plastových krabičkách opatřených víčkem s panty.
Specifikace
  • Počet:
    #1,5
  • D׊:
    22×50 mm
  • Sekvence:
    08