VWR® Rectangular Cover Glasses
04, 22×32 mm, #1,5
631-0134
Rectangular cover glasses made of pure white Hydrolytic Class 1 glass.
: Sklíčka jsou balená v plastových krabičkách opatřených víčkem s panty.
- Počet:#1,5
- D׊:22×32 mm
- Sekvence:04
Rectangular cover glasses made of pure white Hydrolytic Class 1 glass.
: Sklíčka jsou balená v plastových krabičkách opatřených víčkem s panty.