VWR® Rectangular Cover Glasses
01, 18×24 mm, #1
Rectangular cover glasses made of pure white Hydrolytic Class 1 glass.
: Sklíčka jsou balená v plastových krabičkách opatřených víčkem s panty.
- Počet:#1
- D׊:18×24 mm
- Sekvence:01
Rectangular cover glasses made of pure white Hydrolytic Class 1 glass.
: Sklíčka jsou balená v plastových krabičkách opatřených víčkem s panty.