Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR® Rectangular Cover Glasses
VWR® Rectangular Cover Glasses
05, 22×40 mm, #1
Katalogové číslo 631-0135
Dodavatel:   VWR Collection
VWR® Rectangular Cover Glasses
Katalogové číslo 631-0135
Dodavatel:  VWR Collection
VWR® Rectangular Cover Glasses
VWR® Rectangular Cover Glasses
05, 22×40 mm, #1
Přejít na:
Price
1 680,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1.000 KS
Product Details & Documents
Rectangular cover glasses made of pure white Hydrolytic Class 1 glass.
Packaging: Sklíčka jsou balená v plastových krabičkách opatřených víčkem s panty.
Specifikace
  • Počet:
    #1
  • D׊:
    22×40 mm
  • Sekvence:
    05