Orders LinkContactUsLinkComponent
HEPES
HEPES
3368, Glass bottle for solids, 50 g
Katalogové číslo ICNA0219454950
Dodavatel:   MP Biomedicals
HEPES
Katalogové číslo ICNA0219454950
Dodavatel:  MP Biomedicals
Číslo CAS:  7365-45-9
HEPES
HEPES
3368, Glass bottle for solids, 50 g
Přejít na:
Číslo CAS:  7365-45-9
Price
2 140,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 50 g
Product Details & Documents
Synonym: N-2-Hydroxyethylpiperazine-N′-2-ethanesulfonic acid) Cell Culture Reagent Crystalline Free Acid Zwitterionic Buffer useful in the pH range 6.8-8.2. pKa=7.55 at 25°C
pH: 4.0 - 5.5 (1% aq soln)
Synonyma:  HEPES free acid, N-(2-Hydroxyethyl)piperazine-N′-(2-ethanesulphonic acid), 4-(2-Hydroxyethyl)piperazin-1-ylethanesulphonic acid, N-2-Hydroxyethylpiperazine-N′-2-ethanesulphonic acid, 2-(4-(2-Hydroxyethyl)piperazin-1-yl)ethanesulphonic acid
  • Číslo CAS:7365-45-9
  • Vzorec:C₈H₁₈N₂O₄S
  • MDL číslo:MFCD00006158
  • Molecular Weight:238.31
  • Merck Index:13,04672
  • Bod tání:210…215 °C
  • Hustota:1,448 g/cm³ (20 °C)
  •  :Density: 1,448 g/cm³ (20 °C)
  • Teplota pro skladování:Ambient
  • EINECS:230-907-9
Specifikace
Specifikace
  • Typ balení:
    Glass bottle for solids
  • Bal.:
    50 g
  • Sekvence:
    3368