Orders LinkContactUsLinkComponent
Stages
Stages
06, Frosted glass stage plate, Ø: 95 mm
Katalogové číslo 630-2805
Dodavatel:   MOTIC
Stages
Katalogové číslo 630-2805
Dodavatel:  MOTIC
Stages
Stages
06, Frosted glass stage plate, Ø: 95 mm
Přejít na:
Price
225,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Specifikace
  • Popis:
    Frosted glass stage plate, Ø: 95 mm
  • Sekvence:
    06