Scoops
2500 ml, 365 mm
Katalogové číslo 231-0236
Dodavatel: RSG
Přejít na:
Product Details & Documents
Stainless steel. Manual scoops for collecting or measuring powders, pastes or granulates.
- Excellent thermal resistance, autoclavable
- Good chemical resistance
- Robust design
Documents
Certifikáty
Hledat podle čísla šaržeSpecifikace
- Kapacita:2500 ml
- Délka:365 mm