Baňky odměrné
50 ml, GL 18, 143 mm, 0,06 ± ml
Katalogové číslo 612-4919
Dodavatel: Brand
Přejít na:
Product Details & Documents
PFA, průsvitné, s PFA šroubovací uzávěrem.
- včetně jednoho certifikátu šarže
- expozice teplotám až 121 ºC (autoklávování) nezpůsobuje trvalé překročení chybových limitů
- je doporučeno čištění na max. 60 °C pro zachování rysek a nápisů
Chybové limity dle třídy A, DIN EN ISO 1042. Kalibrace na obsah (TC, In). Šroubovací uzávěr PFA s tvarovaným těsnícím kroužkem. Autoklávovatelné, snadné čištění.
*Široké hrdlo.
(Height = Height without stopper).
Documents
Brand PFA Labware Brand Volumetric Measurement in the Laboratory
Produktová literatura
TDS PFA labware.pdf TDS volumetric measurement
Technický list
Specifikace
- Závit:GL 18
- Kapacita:50 ml
- Výška:143 mm
- Tolerance:0,06 ± ml