Orders LinkContactUsLinkComponent
pH buffers, DuraCal
30, 8,00, ±0,02, Bezbarvá, Plastic bottle, 500 mL
Katalogové číslo HAMI238277
Dodavatel:   HAMILTON BONADUZ
pH buffers, DuraCal
Katalogové číslo HAMI238277
Dodavatel:  HAMILTON BONADUZ
Číslo CAS:  
pH buffers, DuraCal
pH buffers, DuraCal
30, 8,00, ±0,02, Bezbarvá, Plastic bottle, 500 mL
Přejít na:
Číslo CAS:  
Price
967,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 500 mL
Product Details & Documents
For full information concerning health and safety data please contact Avantor or Hamilton directly.
  • Label includes expiration date, batch number and actual value
  • Traceable to NIST and PTB, certificates available to download
  • Stable solutions
  • Certified pH value from a DAkkS laboratory accredited for pH measurement
Specifikace
Specifikace
  • Typ balení:
    Plastic bottle
  • Bal.:
    500 mL
  • Barva:
    Bezbarvá
  • Sekvence:
    30
  • Přesnost pH:
    ±0,02
  • Hodnota pH:
    8,00
Specifikace