Orders LinkContactUsLinkComponent
Microscope slides, Menzel Gläser, SuperFrost®
Adhesive slide, SuperFrost®, Růžová
Katalogové číslo 631-0707
Dodavatel:   Epredia
Microscope slides, Menzel Gläser, SuperFrost®
Katalogové číslo 631-0707
Dodavatel:  Epredia
Microscope slides, Menzel Gläser, SuperFrost®
Microscope slides, Menzel Gläser, SuperFrost®
Adhesive slide, SuperFrost®, Růžová
Přejít na:
Price
219,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 50 KS
Product Details & Documents
These slides come with a light opaque coating in standard colours.
  • Ground 90° edges
  • Label areas for easy identification
  • Resistant to solvents, and to scratching or sticking when stacked together
Each colour codes different specimens at a glance according to urgency, processing or staining technique.
Specifikace
  • Barva:
    Růžová
  • Popis:
    Adhesive slide, SuperFrost®