DPD NO.3 SOLUTION 1 * 100 mL
Katalogové číslo LOVI471031
Dodavatel: Lovibond
Frequently Bought Together
Aceton ≥99%, TECHNICAL
Dodavatel: VWR Chemicals
Ammonia solution 25%, EMSURE® ISO, Reag. Ph. Eur. p.a., Supelco®
Dodavatel: Merck
Příslušenství
Dodavatel: Lovibond
VWR®, Nitrile Gloves
Dodavatel: VWR Collection
VWR®, Ubrousky čisticí
Dodavatel: VWR Collection
Manganistan draselný 0.2 mol/l (1 N) in aqueous solution, AVS TITRINORM volumetric solution
Dodavatel: VWR Chemicals
Hydroxid sodný, pellets, EMSURE® p.a., Supelco®
Dodavatel: Merck
Test pro stanovení peroxidu, MQuant™, Supelco®
Dodavatel: Merck
pH buffers, DuraCal
Dodavatel: HAMILTON BONADUZ
Cartridge for bunsen burner, LABOGAZ
Dodavatel: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Reagents for chlorine determination using Lovibond® MD photometers
Dodavatel: Lovibond
Chlorid sodný, EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph. Eur. p.a., Supelco®
Dodavatel: Merck
DPD NO.1 REAGENT SOLUTION 1 * 100 mL
Dodavatel: Lovibond
Beverage refrigerators, FKU series
Dodavatel: Liebherr