Orders LinkContactUsLinkComponent
D(-)-Luciferin
D(-)-Luciferin
2370, Glass bottle for solids, 50 mg
Katalogové číslo 10100-1
Dodavatel:   Biotium
D(-)-Luciferin
Katalogové číslo 10100-1
Dodavatel:  Biotium
Číslo CAS:  2591-17-5
D(-)-Luciferin
2370, Glass bottle for solids, 50 mg
Přejít na:
Číslo CAS:  2591-17-5
Price
11 080,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 50 mg
Product Details & Documents
Synonyma:  D-Luciferin, (S)-2-(6-Hydroxybenzo[d]thiazol-2-yl)-4,5-dihydrothiazole-4-carboxylic acid
  • Číslo CAS:2591-17-5
  • Vzorec:C₁₁H₈N₂O₃S₂
  • MDL číslo:MFCD00042929
  • Molecular Weight:280.3228 g/mol
  • EINECS:219-981-3
Specifikace
Specifikace
  • Typ balení:
    Glass bottle for solids
  • Bal.:
    50 mg
  • Sekvence:
    2370
Specifikace