D(-)-Luciferin
3047, Glass bottle for solids, 1 g
Katalogové číslo 10100-2
Dodavatel: Biotium
Přejít na:
Product Details & Documents
Synonyma: D-Luciferin, (S)-2-(6-Hydroxybenzo[d]thiazol-2-yl)-4,5-dihydrothiazole-4-carboxylic acid
- Číslo CAS:2591-17-5
- Vzorec:C₁₁H₈N₂O₃S₂
- MDL číslo:MFCD00042929
- Molecular Weight:280.3228 g/mol
- EINECS:219-981-3
Specifikace
Specifikace
- Typ balení:Glass bottle for solids
- Bal.:1 g
- Sekvence:3047