Orders LinkContactUsLinkComponent
Paraffin embedding centres, modular, MPS/P2
Paraffin embedding centres, modular, MPS/P2
04, Cooling plate, MPS/C, 230 V, 50 - 60 Hz, 400×575×295 mm, 24 kg
Katalogové číslo SLEE10175000
Dodavatel:   Slee
Paraffin embedding centres, modular, MPS/P2
Katalogové číslo SLEE10175000
Dodavatel:  Slee
Paraffin embedding centres, modular, MPS/P2
Paraffin embedding centres, modular, MPS/P2
04, Cooling plate, MPS/C, 230 V, 50 - 60 Hz, 400×575×295 mm, 24 kg
Price
97 500,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
The MPS/P2 features ease of operation with ergonomic hand rest, spacious work surfaces, large container capacity and reliability. The extendable modular 3-component system with separate temperature control elements consists of a dispensing element MPS/P, a preheating unit MPS/W and a separate cooling plate MPS/C. The paraffin dispensing unit includes a 5,5 litre paraffin container. All three modules operate at the same working height and can be arranged according to laboratory requirements.
  • LED-illuminated working area
  • Adjustable forceps holders
  • Electrically heated forceps
  • Only 340 W energy consumption
  • Timer
Specifikace
  • Hmotnost:
    24 kg
  • Popis:
    Cooling plate, MPS/C, 230 V, 50 - 60 Hz
  • Sekvence:
    04
  • Š×H×V:
    400×575×295 mm
Accessories
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Dostupnost
    Price
  • Base moulds, stainless steel, 7×7×7 mm
    Base moulds, stainless steel, 7×7×7 mm
    SLEE30030050
    01
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 12 SET - 1 630,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Dostupnost
    Price
  • Base moulds, stainless steel, 30×24×7 mm
    Base moulds, stainless steel, 30×24×7 mm
    SLEE30030051
    04
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 12 SET - 1 630,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Dostupnost
    Price
  • Base moulds, stainless steel, 15×15×7 mm
    Base moulds, stainless steel, 15×15×7 mm
    SLEE30030052
    02
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 12 SET - 1 630,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Dostupnost
    Price
  • Base moulds, stainless steel, 24×24×7 mm
    Base moulds, stainless steel, 24×24×7 mm
    SLEE30030053
    03
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 12 SET - 1 630,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Dostupnost
    Price
  • Base moulds, stainless steel, 37×24×7 mm
    Base moulds, stainless steel, 37×24×7 mm
    SLEE30030054
    05
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 12 SET - 1 630,00 Kč