Orders LinkContactUsLinkComponent
Solid sampler, SiloDrill
Solid sampler, SiloDrill
Solid sampler, Hliník, 1500 mm, 90 mm, 400 ml
Katalogové číslo 300-1019
Dodavatel:   BURKLE
Solid sampler, SiloDrill
Katalogové číslo 300-1019
Dodavatel:  BURKLE
Solid sampler, SiloDrill
Solid sampler, SiloDrill
Solid sampler, Hliník, 1500 mm, 90 mm, 400 ml
Price
23 930,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
When bulk goods are transported, they may separate out and surface samples may not be representative. The sampler is opened manually once it has reached the required depth.
  • Chamber is opened and closed manually
  • Drill tip for easy boring
  • Using extension rods, samples are taken from depths of up to 3,5 metres
Documents
Specifikace
  • Ø:
    90 mm
  • Objem:
    400 ml
  • Popis:
    Solid sampler
  • Délka:
    1500 mm
  • Materiál:
    Hliník
Accessories
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Dostupnost
    Price
  • Extension rod, 1000 mm
    Extension rod, 1000 mm
    300-1020
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS - 4 660,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Dostupnost
    Price
  • Transport case
    Transport case
    312-1141
    07
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS - 4 130,00 Kč