Orders LinkContactUsLinkComponent
Pestles
08, 55 mm, 210 mm, 410-9124, 410-9114
Katalogové číslo 410-0079
Pestles
Katalogové číslo 410-0079
Pestles
Pestles
08, 55 mm, 210 mm, 410-9124, 410-9114
Přejít na:
Price
1 690,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Porcelain with glazed handle, glazed or unglazed grinding surface.
 : Manufactured to DIN 12906.
Specifikace
  • Určeno pro:
    410-9124, 410-9114
  • Ø hlavy:
    55 mm
  • Délka:
    210 mm
  • Sekvence:
    08