Orders LinkContactUsLinkComponent
Pestles
Pestles
07, 48 mm, 185 mm, 410-9113
Katalogové číslo 410-0078
Pestles
Katalogové číslo 410-0078
Pestles
Pestles
07, 48 mm, 185 mm, 410-9113
Přejít na:
Price
1 590,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Porcelain with glazed handle, glazed or unglazed grinding surface.
Certifications: Manufactured to DIN 12906.
Specifikace
  • Určeno pro:
    410-9113
  • Ø hlavy:
    48 mm
  • Délka:
    185 mm
  • Sekvence:
    07