Orders LinkContactUsLinkComponent
Pestles
01, 24 mm, 115 mm, 410-9326
Katalogové číslo 410-0074
Pestles
Katalogové číslo 410-0074
Pestles
Pestles
01, 24 mm, 115 mm, 410-9326
Přejít na:
Price
780,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Porcelain with glazed handle, glazed or unglazed grinding surface.
 : Manufactured to DIN 12906.
Specifikace
  • Určeno pro:
    410-9326
  • Ø hlavy:
    24 mm
  • Délka:
    115 mm
  • Sekvence:
    01