Orders LinkContactUsLinkComponent
Electrode Cables
Electrode Cables
15, DIN connector for Schott, WTW pH meters, 5 m
Katalogové číslo SCOI285120258
Dodavatel:   SI Analytics
Electrode Cables
Katalogové číslo SCOI285120258
Dodavatel:  SI Analytics
Electrode Cables
Electrode Cables
15, DIN connector for Schott, WTW pH meters, 5 m
Přejít na:
Price
2 970,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Electrode cables with a range of connectors to fit most pH meters.
Specifikace
  • Popis:
    DIN connector for Schott, WTW pH meters
  • Délka:
    5 m
  • Sekvence:
    15