Orders LinkContactUsLinkComponent
Electrode Cables
Electrode Cables
14, DIN connector for Schott, WTW pH meters, 3 m
Katalogové číslo SCOI285120233
Dodavatel:   SI Analytics
Electrode Cables
Katalogové číslo SCOI285120233
Dodavatel:  SI Analytics
Electrode Cables
Electrode Cables
14, DIN connector for Schott, WTW pH meters, 3 m
Přejít na:
Price
2 550,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Electrode cables with a range of connectors to fit most pH meters.
Specifikace
  • Popis:
    DIN connector for Schott, WTW pH meters
  • Délka:
    3 m
  • Sekvence:
    14