Orders LinkContactUsLinkComponent
Conductivity standards
Conductivity standards
3, Conductivity calibration solution 5 µS/cm, shelf life 1 year, NIST traceable, accuracy ±2%, 300 ml
Katalogové číslo WTWA300580_U
Dodavatel:   WTW
Conductivity standards
Katalogové číslo WTWA300580_U
Dodavatel:  WTW
Číslo CAS:  
Conductivity standards
Conductivity standards
3, Conductivity calibration solution 5 µS/cm, shelf life 1 year, NIST traceable, accuracy ±2%, 300 ml
Přejít na:
Číslo CAS:  
Price
8 380,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 300 mL
Specifikace
Specifikace
  • Bal.:
    300 ml
  • Popis:
    Conductivity calibration solution 5 µS/cm, shelf life 1 year, NIST traceable, accuracy ±2%
  • Sekvence:
    3