Orders LinkContactUsLinkComponent
Spatulas, disposable
Spatulas, disposable
04, Spatula, long, with long and broad ending, 155 mm, 22 mm, Bílá
Katalogové číslo SEMA3341
Dodavatel:   SEMADENI
Spatulas, disposable
Katalogové číslo SEMA3341
Dodavatel:  SEMADENI
Spatulas, disposable
Spatulas, disposable
04, Spatula, long, with long and broad ending, 155 mm, 22 mm, Bílá
Přejít na:
Price
1 820,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 100 KS
Product Details & Documents
PS, white. These disposable spatulas are ideal for handling creams, paints or other viscous media.
  • Durable, slightly elastic
  • Available in different sizes and designs
Specifikace
  • Barva:
    Bílá
  • Popis:
    Spatula, long, with long and broad ending
  • Délka:
    155 mm
  • Sekvence:
    04
  • Šířka čepele:
    22 mm