Orders LinkContactUsLinkComponent
Transfer pipettes
3,0 µl, 250 per pack
Katalogové číslo WITG4.005.003
Dodavatel:   witeg Labortechnik
Transfer pipettes
Katalogové číslo WITG4.005.003
Dodavatel:  witeg Labortechnik
Transfer pipettes
Transfer pipettes
3,0 µl, 250 per pack
Přejít na:
Price
Poptat cenu
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 250 KS
Product Details & Documents
Disposable pipettes with neatly cut ends. End-to-end.
 : 250 pipettes per cardboard cylinder. Each cylinder includes one short pipetting aid.
Specifikace
  • Balené:
    250 per pack
  • Kapacita:
    3,0 µl