Orders LinkContactUsLinkComponent
Volumetric Flasks, Class A
14, 1000 ml, 24/29, 0,40 ± ml
Katalogové číslo WITG3.664.100.BL
Dodavatel:   witeg Labortechnik
Volumetric Flasks, Class A
Katalogové číslo WITG3.664.100.BL
Dodavatel:  witeg Labortechnik
Volumetric Flasks, Class A
Volumetric Flasks, Class A
14, 1000 ml, 24/29, 0,40 ± ml
Přejít na:
Price
2 150,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 2 KS
Product Details & Documents
Borosilicate glass 3.3, with or without stopper.
  • DE-M marked according to the German calibration law
  • Inclusive batch certificate
 : Tolerance according to DIN EN ISO 1042
Specifikace
  • NZ:
    24/29
  • Kapacita:
    1000 ml
  • Sekvence:
    14
  • Tolerance:
    0,40 ± ml